5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl Dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl dichloride
A2854-5G A2854-25G
TCIAA2854-5GEA 93 EUR
TCIAA2854-5G TCIAA2854-25G
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl Dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl Dichloride
Formula: C₈H₂Cl₂I₃NO₂
MW: 595,72 g/mol
Pto. de fusión: 231°C
Número MDL: MFCD00270836
Núm. CAS: 37441-29-5
EINECS: 417-220-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %