2-Acetamido-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Acetylamino-5-nitropyridine
A2855-1G A2855-5G
TCIAA2855-1GEA 21 EUR
TCIAA2855-1G TCIAA2855-5G
2-Acetamido-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Acetamido-5-nitropiridina
Formula: C₇H₇N₃O₃
Número MDL: MFCD00833973
Núm. CAS: 5093-64-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C