4-Amino-1-methyl-3-n-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2857-5G
A2857-25G
TCIAA2857-5GEA
37
EUR
TCIAA2857-5G
TCIAA2857-25G
4-Amino-1-methyl-3-n-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Amino-1-methyl-3-n-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formula:
C₈H₁₄N₄O |
Número MDL:
MFCD02927682 Núm. CAS: 139756-02-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |