1-Acryloyloxy-3-hydroxyadamantane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acrylic acid 3-Hydroxy-1-adamantyl ester, 3-Hydroxyadamantan-1-yl acrylate, 3-Hydroxy-1-adamantyl acrylate
A2859-5G A2859-25G
TCIAA2859-5GEA 60 EUR
TCIAA2859-5G TCIAA2859-25G
1-Acryloyloxy-3-hydroxyadamantane ≥98.0% (por GC)
1-Acryloyloxy-3-hydroxyadamantane
Formula: C₁₃H₁₈O₃
MW: 222,28 g/mol
Número MDL: MFCD13194929
Núm. CAS: 216581-76-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C