2-Amino-4-chloro-5-formylthiophene-3-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A2863-1G A2863-5G
TCIAA2863-1GEA 59 EUR
TCIAA2863-1G TCIAA2863-5G
2-Amino-4-chloro-5-formylthiophene-3-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Amino-4-chloro-5-formylthiophene-3-carbonitrile
Formula: C₆H₃ClN₂OS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788265
Núm. CAS: 104366-23-6
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %