5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Acetylthiophene-2-carboxylic Acid, 5-Acetyl-2-thenoic acid
A2866-1G A2866-5G
TCIAA2866-1GEA 20 EUR
TCIAA2866-1G TCIAA2866-5G
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₆O₃S
MW: 170,19 g/mol
Número MDL: MFCD00055512
Núm. CAS: 4066-41-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C