5-Amino-3-metilisoxazol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2867-1G A2867-5G
TCIAA2867-1GEA 36 EUR
TCIAA2867-1G TCIAA2867-5G
5-Amino-3-metilisoxazol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
5-Amino-3-metilisoxazol
Formula: C₄H₆N₂O
Número MDL: MFCD00003151
Núm. CAS: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C