Afatinib ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
A2870-50MG A2870-250MG
TCIAA2870-50MGEA 50 EUR
TCIAA2870-50MG TCIAA2870-250MG
Afatinib ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Afatinib
Formula: C₂₄H₂₅ClFN₅O₃
Pto. de fusión: 102°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12407405
Núm. CAS: 850140-72-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Water max. 3.0 %