3-Amino-5-cloropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloropyridin-3-amine
A2876-1G A2876-5G
TCIAA2876-1GEA 60 EUR
TCIAA2876-1G TCIAA2876-5G
3-Amino-5-cloropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-5-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Número MDL: MFCD03701386
Núm. CAS: 22353-34-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C