2-Amino-6-fluoropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2879-1G A2879-5G
TCIAA2879-1GEA 32 EUR
TCIAA2879-1G TCIAA2879-5G
2-Amino-6-fluoropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-6-fluoropiridina
Formula: C₅H₅FN₂
Número MDL: MFCD04114200
Núm. CAS: 1597-32-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C