2-Amino-5-iodo-4-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2880-1G
A2880-5G
TCIAA2880-1GEA
31
EUR
TCIAA2880-1G
TCIAA2880-5G
2-Amino-5-iodo-4-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-iodo-4-metilpiridina
Formula:
C₆H₇IN₂ |
Número MDL:
MFCD06637727 Núm. CAS: 356561-08-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 119.0 to 123.0 deg-C |