4-Hydroxy-m-anisidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-2-methoxyphenol, 4-Aminoguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyaniline
A2883-1G
A2883-5G
TCIAA2883-1GEA
63
EUR
TCIAA2883-1G
TCIAA2883-5G
4-Hydroxy-m-anisidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hydroxy-m-anisidine
Formula:
C₇H₉NO₂ MW: 139,1500 g/mol |
Número MDL:
MFCD01707809 Núm. CAS: 52200-90-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 178.0 to 182.0 deg-C |