5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(2-Amino-4-methylthiazol-5-yl)ethanone
A2887-1G A2887-5G
TCIAA2887-1GEA 23 EUR
TCIAA2887-1G TCIAA2887-5G
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
Formula: C₆H₈N₂OS
Pto. de fusión: 266°C
Número MDL: MFCD00051952
Núm. CAS: 30748-47-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %