2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Naphthalen-1-yl)thiazol-2-amine
A2888-1G
A2888-5G
TCIAA2888-1GEA
40
EUR
TCIAA2888-1G
TCIAA2888-5G
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Formula:
C₁₃H₁₀N₂S |
Número MDL:
MFCD00236016 Núm. CAS: 56503-96-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 156.0 to 160.0 deg-C |