Abiraterone Acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3beta-17-(3-Pyridyl)androsta-5,16-dien-3-ol Acetate
A2891-200MG
A2891-1G
TCIAA2891-200MGEA
52
EUR
TCIAA2891-200MG
TCIAA2891-1G
Abiraterone Acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Abiraterone Acetate
Formula:
C₂₆H₃₃NO₂ MW: 391.56 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00934213 Núm. CAS: 154229-18-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 145.0 to 149.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -40.0 to -45.0 deg (C=2,EtOH) |