tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, 3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 3-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
A2893-1G A2893-5G
TCIAA2893-1GEA 29 EUR
TCIAA2893-1G TCIAA2893-5G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.31 g/mol
Número MDL: MFCD01317792
Núm. CAS: 162167-97-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %