2-Aminoisonicotinamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Aminopyridine-4-carboxamide, 2-Amino-4-pyridinecarboxamide
A2899-1G A2899-5G
TCIAA2899-1GEA 43 EUR
TCIAA2899-1G TCIAA2899-5G
2-Aminoisonicotinamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Aminoisonicotinamide
Formula: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Número MDL: MFCD03791262
Núm. CAS: 13538-42-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %