5-Amino-4-bromo-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2901-1G
A2901-5G
TCIAA2901-1GEA
54
EUR
TCIAA2901-1G
TCIAA2901-5G
5-Amino-4-bromo-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole ≥96.0% (by titrimetric analysis)
5-Amino-4-bromo-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula:
C₁₀H₁₀BrN₃ |
Número MDL:
MFCD04039926 Núm. CAS: 69464-98-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 102.0 to 106.0 deg-C |