Acetamidine Hydroiodide, low water content ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2902-1G
A2902-5G
TCIAA2902-1GEA
51
EUR
TCIAA2902-1G
TCIAA2902-5G
Acetamidine Hydroiodide, low water content ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acetamidine Hydroiodide
Formula:
C₂H₆N₂·HI |
Núm. CAS:
1452099-14-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Water | max. 100 ppm |