1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2904-1G
A2904-5G
TCIAA2904-1GEA
24
EUR
TCIAA2904-1G
TCIAA2904-5G
1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98.0% (by HPLC)
1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula:
C₁₅H₁₃N₃ |
Número MDL:
MFCD00084878 Núm. CAS: 5356-71-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |