9-Aminoacridina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9-AA
A2905-1G A2905-5G
TCIAA2905-1GEA 40 EUR
TCIAA2905-1G TCIAA2905-5G
9-Aminoacridina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
9-Aminoacridina
Formula: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194.24 g/mol
Número MDL: MFCD00037839
Núm. CAS: 90-45-9
EINECS: 201-995-6
Índice Merck: 14,00407
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 236.0 to 240.0 deg-C