4-(3,4-Dichlorophenyl)thiazol-2-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2906-1G A2906-5G
TCIAA2906-1GEA 35 EUR
TCIAA2906-1G TCIAA2906-5G
4-(3,4-Dichlorophenyl)thiazol-2-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(3,4-Dichlorophenyl)thiazol-2-amine
Formula: C₉H₆Cl₂N₂S
Número MDL: MFCD00466323
Núm. CAS: 39893-80-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C