6-Acetyl-2-Benzoxazolinone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Acetyl-2-benzoxazolinone, 6-Acetyl-2(3H)-benzoxazolone, 6-Acetyl-2-hydroxybenzoxazole, 6-Acetyl-2-benzoxazolone, 6-Acetylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
A2907-1G A2907-5G
TCIAA2907-1GEA 41 EUR
TCIAA2907-1G TCIAA2907-5G
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Número MDL: MFCD01664312
Núm. CAS: 54903-09-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C