6-Aminomethylquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2908-200MG
A2908-1G
TCIAA2908-200MGEA
72
EUR
TCIAA2908-200MG
TCIAA2908-1G
6-Aminomethylquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Aminomethylquinoline
Formula:
C₁₀H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 159°C Densidad: 1,02 |
Número MDL:
MFCD02853688 Núm. CAS: 99071-54-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |