6-Amino-5-bromoquinoxaline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2913-5G
A2913-25G
TCIAA2913-5GEA
65
EUR
TCIAA2913-5G
TCIAA2913-25G
6-Amino-5-bromoquinoxaline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Amino-5-bromoquinoxaline
Formula:
C₈H₆BrN₃ |
Número MDL:
MFCD00799024 Núm. CAS: 50358-63-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |