3-Amino-1-benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2917-1G A2917-5G
TCIAA2917-1GEA 51 EUR
TCIAA2917-1G TCIAA2917-5G
3-Amino-1-benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-1-benzylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 82°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038444
Núm. CAS: 60407-35-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac47c816de3ed93e3b8fc1e1f1b82d7cfa4a0fe3&vid=bd058a2b5a86cec75b74fbec21c1db302bd5acbd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %