4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Amino-5-chlorocoumaran-7-carboxylic acid, 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid, 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic Acid
A2918-200MG A2918-1G
TCIAA2918-200MGEA 41 EUR
TCIAA2918-200MG TCIAA2918-1G
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₈ClNO₃
MW: 213,62 g/mol
Número MDL: MFCD12923204
Núm. CAS: 123654-26-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %