6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2919-1G A2919-5G
TCIAA2919-1GEA 55 EUR
TCIAA2919-1G TCIAA2919-5G
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Número MDL: MFCD01692712
Núm. CAS: 36725-28-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %