2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-6-methylpyridin-2-amine
A2920-1G A2920-5G
TCIAA2920-1GEA 56 EUR
TCIAA2920-1G TCIAA2920-5G
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Número MDL: MFCD09453335
Núm. CAS: 36936-23-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C