1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-ylacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl acetate, 1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-3-indolyl acetate, 3-Acetoxy-1-acetyl-5-bromo-4-chloroindole
A2923-1G A2923-5G
TCIAA2923-1GEA 56 EUR
TCIAA2923-1G TCIAA2923-5G
1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-ylacetate ≥98.0% (por GC)
1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-ylacetate
Formula: C₁₂H₉BrClNO₃
MW: 330,562 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040632
Núm. CAS: 3030-06-6
EINECS: 221-200-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C