1-Acetil-5-bromoindolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Acetil-5-bromo-2,3-dihidroindol, N-Acetil-5-bromoindolina
A2924-5G A2924-25G
TCIAA2924-5GEA 61 EUR
TCIAA2924-5G TCIAA2924-25G
1-Acetil-5-bromoindolina ≥98.0% (por GC)
1-Acetil-5-bromoindolina
Formula: C₁₀H₁₀BrNO
MW: 240,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00056017
Núm. CAS: 22190-38-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a192ccc70e59d7cef2e4450a4a7b901f69c4a93d&vid=a192ccc70e59d7cef2e4450a4a7b901f69c4a93d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C