5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2929-200MG
A2929-1G
TCIAA2929-200MGEA
76
EUR
TCIAA2929-200MG
TCIAA2929-1G
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formula:
C₉H₇FN₂O |
Número MDL:
MFCD03407398 Núm. CAS: 81465-82-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |
Melting point | 100.0 to 104.0 deg-C |