2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2931-1G A2931-5G
TCIAA2931-1GEA 42 EUR
TCIAA2931-1G TCIAA2931-5G
2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Acetoxypropionic acid
Formula: C₅H₈O₄
Pto. Ebullición: 127°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674491
Núm. CAS: 535-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3c4ae26bc4af5031aabde3c49c765ee74599a8&vid=db3c4ae26bc4af5031aabde3c49c765ee74599a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %