2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-1-oxopropan-2-yl acetate, O-Acetyllactoyl chloride
A2932-1G A2932-5G
TCIAA2932-1GEA 111 EUR
TCIAA2932-1G TCIAA2932-5G
2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Acetoxypropionyl chloride
Formula: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Pto. Ebullición: 58°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18969061
Núm. CAS: 38939-83-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=969105fc7bd582b911f4fdbc88946b3b5cb3eef8&vid=969105fc7bd582b911f4fdbc88946b3b5cb3eef8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %