1-(4-Isocyanatophenyl)ethanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isocyanic acid 4-Acetylphenyl ester, 4-Acetylphenylisocyanate, 4-Acetylphenyl Isocyanate
A2933-1G A2933-5G
TCIAA2933-1GEA 65 EUR
TCIAA2933-1G TCIAA2933-5G
1-(4-Isocyanatophenyl)ethanone ≥98.0% (por GC)
1-(4-Isocyanatophenyl)ethanone
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de fusión: 37°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013879
Núm. CAS: 49647-20-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %