4-Chloropyrimidin-5-amine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2937-200MG A2937-1G
TCIAA2937-200MGEA 32 EUR
TCIAA2937-200MG TCIAA2937-1G
4-Chloropyrimidin-5-amine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloropyrimidin-5-amine
Formula: C₄H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06412561
Núm. CAS: 54660-78-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %