Ácido 3-amino-o-anísico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2938-1G
A2938-5G
TCIAA2938-1GEA
75
EUR
TCIAA2938-1G
TCIAA2938-5G
Ácido 3-amino-o-anísico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-amino-o-anísico
Formula:
C₈H₉NO₃ |
Número MDL:
MFCD09701221 Núm. CAS: 861306-04-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 99.0 to 103.0 deg-C |