1-Acetylisatin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Acetylindoline-2,3-dione
A2941-5G A2941-25G
TCIAA2941-5GEA 79 EUR
TCIAA2941-5G TCIAA2941-25G
1-Acetylisatin ≥98.0% (por GC)
1-Acetylisatin
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Número MDL: MFCD00158542
Núm. CAS: 574-17-4
EINECS: 209-368-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77292d946d9397c8c8acc498eddcdcd81ead2278&vid=dd19f4dccb0cf51405782731edcd9732bc957128&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C