2'-Azido-2'-deoxyuridine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A2942-25MG A2942-100MG
TCIAA2942-25MGEA 119 EUR
TCIAA2942-25MG TCIAA2942-100MG
2'-Azido-2'-deoxyuridine ≥98.0% (by HPLC)
2'-Azido-2'-deoxyuridine
Formula: C₉H₁₁N₅O₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043045
Núm. CAS: 26929-65-7
EINECS: 248-113-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 25.00 to 27.00 %