3'-Amino-2'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3'-Amino-2'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid, 3'-Amino-2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 3-(3-Amino-2-hydroxyphenyl)benzoic acid
A2944-200MG
A2944-1G
TCIAA2944-200MGEA
38
EUR
TCIAA2944-200MG
TCIAA2944-1G
3'-Amino-2'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3'-Amino-2'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₁₁NO₃ MW: 229,24 g/mol |
Número MDL:
MFCD10001467 Núm. CAS: 376592-93-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |