5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetic acid 5-Formyl-2-methoxyphenyl ester, 3-Acetoxy-4-methoxybenzaldehyde
A2946-5G A2946-25G
TCIAA2946-5GEA 55 EUR
TCIAA2946-5G TCIAA2946-25G
5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate ≥98.0% (por GC)
5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Número MDL: MFCD00266441
Núm. CAS: 881-57-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C