4-Allylpyrocatechol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hydroxychavicol, 4-Allyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Allylbenzene-1,2-diol, 4-Allylcatechol, 4-Allyl-1,2-benzenediol
A2947-10MG A2947-100MG
TCIAA2947-10MGEA 46 EUR
TCIAA2947-10MG TCIAA2947-100MG
4-Allylpyrocatechol ≥98.0% (por GC)
4-Allylpyrocatechol
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 123°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01548379
Núm. CAS: 1126-61-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 49.0 deg-C