5-Acetonyl-2-methoxybenzene sulphonamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
A2948-5G A2948-25G
TCIAA2948-5GEA 75 EUR
TCIAA2948-5G TCIAA2948-25G
5-Acetonyl-2-methoxybenzene sulphonamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
5-Acetonyl-2-methoxybenzene sulphonamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₄S
Número MDL: MFCD07782136
Núm. CAS: 116091-63-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f81a632b6ff72b10a60ec0c22059d44fdeb0210&vid=412ef4a07f4305bdb1472ab7cbea08f8f69bb247&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %