3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2953-1G
A2953-5G
TCIAA2953-1GEA
86
EUR
TCIAA2953-1G
TCIAA2953-5G
3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole
Formula:
C₁₀H₁₁N₃O MW: 189,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD03093928 Núm. CAS: 19541-95-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |