Atipamezole hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2956-25MG
A2956-100MG
TCIAA2956-25MGEA
94
EUR
TCIAA2956-25MG
TCIAA2956-100MG
Atipamezole hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Atipamezole hydrochloride
Formula:
C₁₄H₁₆N₂·HCl |
Número MDL:
MFCD06407819 Núm. CAS: 104075-48-1 Índice Merck: 14,00861 |
|
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 218.0 to 222.0 deg-C |