4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A2960-1G A2960-5G
TCIAA2960-1GEA 54 EUR
TCIAA2960-1G TCIAA2960-5G
4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 303°C
Número MDL: MFCD00092225
Núm. CAS: 42059-48-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C