Alibendol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A2965-1G A2965-5G
TCIAA2965-1GEA 23 EUR
TCIAA2965-1G TCIAA2965-5G
Alibendol ≥98.0% (por GC)
Alibendol
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
Número MDL: MFCD00865165
Núm. CAS: 26750-81-2
EINECS: 247-960-9
Índice Merck: 14,00244
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C