6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Amino-6-bromo-2-chloropyridine
A2967-1G A2967-5G
TCIAA2967-1GEA 18 EUR
TCIAA2967-1G TCIAA2967-5G
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine ≥98.0% (por GC)
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Formula: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,4600 g/mol
Número MDL: MFCD04971930
Núm. CAS: 169833-70-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C