3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2970-1G A2970-5G
TCIAA2970-1GEA 41 EUR
TCIAA2970-1G TCIAA2970-5G
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole
Formula: C₄H₆BrN₃
Número MDL: MFCD03412169
Núm. CAS: 1780-72-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C