3-Amino-4-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2971-1G
A2971-5G
TCIAA2971-1GEA
97
EUR
TCIAA2971-1G
TCIAA2971-5G
3-Amino-4-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-4-(trifluorometil)piridina
Formula:
C₆H₅F₃N₂ MW: 162.11 g/mol |
Número MDL:
MFCD00173960 Núm. CAS: 175204-80-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |